(R)-(-)-α-Cyclohexanemethylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (R)-(-)-1-Cyclohexylethylamine, (R)-1-Cyclohexylethylamine
OR925101-25G OR925101-5G
APOSOR925101-25GEA 246 EUR
APOSOR925101-25G APOSOR925101-5G
(R)-(-)-α-Cyclohexanemethylamine 95%
(R)-(-)-α-Cyclohexanemethylamine
Formule: C₈H₁₇N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00043338
CAS nummer: 5913-13-3