N-Methyl-1-quinolin-8-ylmethanamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR929886-1G OR929886-250MG
APOSOR929886-1GEA 386 EUR
APOSOR929886-1G APOSOR929886-250MG
N-Methyl-1-quinolin-8-ylmethanamine 95%
N-Methyl-1-quinolin-8-ylmethanamine
Formule: C₁₁H₁₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06738895
CAS nummer: 60843-63-2