2-(2-Chlorophenyl)ethanol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951312-100G OR951312-25G
APOSOR951312-100GEA 308 EUR
APOSOR951312-100G APOSOR951312-25G
2-(2-Chlorophenyl)ethanol 98%
2-(2-Chlorophenyl)ethanol
Formule: C₈H₉ClO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002888
CAS nummer: 19819-95-5