4-Bromo-6-chloro-1H-indazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR951968-10G OR951968-1G OR951968-5G
APOSOR951968-10GEA 227 EUR
APOSOR951968-10G APOSOR951968-1G APOSOR951968-5G
4-Bromo-6-chloro-1H-indazole 98%
4-Bromo-6-chloro-1H-indazole
Formule: C₇H₄BrClN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07781352
CAS nummer: 885519-03-9