2-Ethoxy-3-trimethylsilanylpyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR952330-1G
OR952330-250MG
APOSOR952330-1GEA
366
EUR
APOSOR952330-1G
APOSOR952330-250MG
2-Ethoxy-3-trimethylsilanylpyridine 95%
2-Ethoxy-3-trimethylsilanylpyridine
Formule:
C₁₀H₁₇NOSi Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD06659011 CAS nummer: 782479-88-3 |