3-Methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine-6-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR964762-1G OR964762-250MG
APOSOR964762-1GEA 408 EUR
APOSOR964762-1G APOSOR964762-250MG
3-Methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine-6-carboxylic acid 95%
3-Methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine-6-carboxylic acid
Formule: C₈H₇N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11857697
CAS nummer: 1138444-24-2