3-Amino-5-methylbenzotrifluoride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0435-1G PC0435-5G
APOSPC0435-1GEA 106 EUR
APOSPC0435-1G APOSPC0435-5G
3-Amino-5-methylbenzotrifluoride 97%
3-Amino-5-methylbenzotrifluoride
Formule: C₈H₈F₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631580
CAS nummer: 96100-12-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III