Pyridinium fluorochromate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0727-25G PC0727-5G
APOSPC0727-25GEA 155 EUR
APOSPC0727-25G APOSPC0727-5G
Pyridinium fluorochromate 98%
Pyridinium fluorochromate
Formule: C₅H₆CrFNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00151617
CAS nummer: 83042-08-4
UN: 1479
ADR: 5.1,II