Tropylium tetrafluoroborate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Tropyliumtetrafluoroborate, Cyclohepta-2,4,6-trienylium tetrafluoroborate
PC0915-25G PC0915-5G
APOSPC0915-25GEA 256 EUR
APOSPC0915-25G APOSPC0915-5G
Tropylium tetrafluoroborate 95%
Tropylium tetrafluoroborate
Formule: C₇H₇BF₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00013402
CAS nummer: 27081-10-3
EINECS: 248-214-5
UN: 3261
ADR: 8,II