Pentafluorophenyl-4-methylbenzenesulphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10315-1G PC10315-5G
APOSPC10315-1GEA 46.8 EUR
APOSPC10315-1G APOSPC10315-5G
Pentafluorophenyl-4-methylbenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-4-methylbenzenesulphonate
Formule: C₁₃H₇F₅O₃S
Smeltpunt: 65…67 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00060056
CAS nummer: 2069-36-5