4-Chloro-6-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1939G-1G PC1939G-5G
APOSPC1939G-1GEA 127 EUR
APOSPC1939G-1G APOSPC1939G-5G
4-Chloro-6-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline 98%
4-Chloro-6-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₁H₇ClF₃N
Smeltpunt: 62…65 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00153097
CAS nummer: 1701-26-4