3,5-Difluoroisonicotinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC200126-25G PC200126-5G
APOSPC200126-25GEA 552 EUR
APOSPC200126-25G APOSPC200126-5G
3,5-Difluoroisonicotinic acid
3,5-Difluoroisonicotinic acid
Formule: C₆H₃F₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972829
CAS nummer: 903522-29-2