Copper(II) fluoride, anhydrous 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Cupric fluoride
PC2100-100G PC2100-25G PC2100-5G
APOSPC2100-100GEA 380 EUR
APOSPC2100-100G APOSPC2100-25G APOSPC2100-5G
Copper(II) fluoride, anhydrous 99%
Copper(II) fluoride
Formule: CuF₂
Dichtheid: 4,23 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010977
CAS nummer: 7789-19-7
EINECS: 232-147-3
UN: 3260
ADR: 8,III