3-Bromo-4-fluorophenylacetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2441-100G PC2441-25G PC2441-5G
APOSPC2441-100GEA 155 EUR
APOSPC2441-100G APOSPC2441-25G APOSPC2441-5G
3-Bromo-4-fluorophenylacetic acid 98%
3-Bromo-4-fluorophenylacetic acid
Formule: C₈H₆BrFO₂
Smeltpunt: 65…69 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038373
CAS nummer: 194019-11-9