(2,5-Difluorophenyl)acetonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2,5-Difluorophenylacetonitrile, 2,5-Difluorobenzyl cyanide
PC2874EH-25G PC2874EH-5G
APOSPC2874EH-25GEA 24.9 EUR
APOSPC2874EH-25G APOSPC2874EH-5G
(2,5-Difluorophenyl)acetonitrile 98%
(2,5-Difluorophenyl)acetonitrile
Formule: C₈H₅F₂N
Kookpunt: 90 °C/5mmHg
Dichtheid: 1,233 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 103 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009972
CAS nummer: 69584-87-8
EINECS: 274-051-4
UN: 3276
ADR: 6.1,III