(2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302466-1G PC302466-5G
APOSPC302466-1GEA 301 EUR
APOSPC302466-1G APOSPC302466-5G
(2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formule: C₁₀H₉F₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832353
CAS nummer: 1017779-22-4