2-Methoxy-5-(pentafluorothio)phenylacetonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303040-1G PC303040-5G
APOSPC303040-1GEA 351 EUR
APOSPC303040-1G APOSPC303040-5G
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)phenylacetonitrile 98%
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₈F₅NOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16652489
UN: 3439
ADR: 6.1,III