1H,1H,8H,8H-Dodecafluoro-1,8-octandiol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluoro-1,8-octanediol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluor-1,8-octandiol, 1H,1H,8H,8H-Perfluoro-1,8-octandiol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-Dodecafluoro-1,8-octandiol
PC3132L-25G PC3132L-5G
APOSPC3132L-25GEA 366 EUR
APOSPC3132L-25G APOSPC3132L-5G
1H,1H,8H,8H-Dodecafluoro-1,8-octandiol 98%
1H,1H,8H,8H-Dodecafluoro-1,8-octandiol
Formule: C₈H₆F₁₂O₂
Kookpunt: >250 °C
Smeltpunt: 80…83 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00153145
CAS nummer: 90177-96-1