2,6-Difluoro-4-methoxyphenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3437-1G PC3437-25G PC3437-5G
APOSPC3437-1GEA 27.8 EUR
APOSPC3437-1G APOSPC3437-25G APOSPC3437-5G
2,6-Difluoro-4-methoxyphenylboronic acid 98%
2,6-Difluoro-4-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₇BF₂O₃
Smeltpunt: 125…130 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD05664299
CAS nummer: 406482-20-0