5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromo-2-fluorophenylboronic acid, 5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid
PC3621-100G PC3621-25G
APOSPC3621-100GEA 437 EUR
APOSPC3621-100G APOSPC3621-25G
5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid 98%
5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid
Formule: C₆H₅BBrFO₂
Smeltpunt: 220…224 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD05664307
CAS nummer: 112204-57-6