[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methylamine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3773-1G PC3773-5G PC3773-25G
APOSPC3773-1GEA 49.7 EUR
APOSPC3773-1G APOSPC3773-5G APOSPC3773-25G
[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methylamine 96%
[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methylamine
Formule: C₇H₇F₃N₂·HCl
Kookpunt: 62…64 °C/0,4mmHg
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01862649
CAS nummer: 387350-39-2