4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC4371W-25G PC4371W-5G PC4371W-1G
APOSPC4371W-25GEA 201 EUR
APOSPC4371W-25G APOSPC4371W-5G APOSPC4371W-1G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₈H₅F₄NO
Smeltpunt: 134…137 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061150
CAS nummer: 207919-06-0