2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC4372K-25G
PC4372K-5G
PC4372K-100G
APOSPC4372K-25GEA
67.2
EUR
APOSPC4372K-25G
APOSPC4372K-5G
APOSPC4372K-100G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule:
C₈H₄F₄O Dichtheid: 1,393 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 73 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00061246 CAS nummer: 112641-20-0 |