N'-[2-(4-Methoxyphenyl)-1-(2,2,2-trifluoroethylamino)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC446010-1G PC446010-500MG
APOSPC446010-1GEA 184 EUR
APOSPC446010-1G APOSPC446010-500MG
N'-[2-(4-Methoxyphenyl)-1-(2,2,2-trifluoroethylamino)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl
N'-[2-(4-Methoxyphenyl)-1-(2,2,2-trifluoroethylamino)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl
Formule: C₁₆H₂₂F₃N₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10568255
CAS nummer: 1053657-61-6