Hexafluoroglutaric acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4700-10G PC4700-25G PC4700-5G
APOSPC4700-10GEA 0 EUR
APOSPC4700-10G APOSPC4700-25G APOSPC4700-5G
Hexafluoroglutaric acid 98%
Hexafluoroglutaric acid
Formule: C₅H₂F₆O₄
Kookpunt: 134…138 °C/3mmHg
Smeltpunt: 88…97 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004172
CAS nummer: 376-73-8
EINECS: 206-813-9
UN: 3261
ADR: 8,III