1-Bromo-3-fluoro-5-nitrobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49594-100G PC49594-25G PC49594-5G
APOSPC49594-100GEA 0 EUR
APOSPC49594-100G APOSPC49594-25G APOSPC49594-5G
1-Bromo-3-fluoro-5-nitrobenzene
1-Bromo-3-fluoro-5-nitrobenzene
Formule: C₆H₃BrFNO₂
Kookpunt: 65…70 °C
Smeltpunt: 27…29 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09955454
CAS nummer: 7087-65-2