Nonafluoro-3,6-dioxaheptanoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC5519-25G PC5519-5G PC5519-1G
APOSPC5519-25GEA 315 EUR
APOSPC5519-25G APOSPC5519-5G APOSPC5519-1G
Nonafluoro-3,6-dioxaheptanoic acid 98%
Nonafluoro-3,6-dioxaheptanoic acid
Formule: C₅HF₉O₄
Kookpunt: 145…146 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095398
CAS nummer: 151772-58-6
UN: 3265
ADR: 8,III