3-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5639-1G PC5639-25G PC5639-5G
APOSPC5639-1GEA 36.6 EUR
APOSPC5639-1G APOSPC5639-25G APOSPC5639-5G
3-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid 98%
3-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid
Formule: C₈H₅F₃O₂S
Smeltpunt: 71…74 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236337
CAS nummer: 946-65-6