3,6-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (3,6-Difluoro-2-methoxyphenyl)boronic acid
PC56845-1G PC56845-250MG PC56845-5G
APOSPC56845-1GEA 458 EUR
APOSPC56845-1G APOSPC56845-250MG APOSPC56845-5G
3,6-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid 95%
3,6-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₇BF₂O₃
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD11856009
CAS nummer: 919355-30-9