1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC7457-1G PC7457-5G
APOSPC7457-1GEA 112 EUR
APOSPC7457-1G APOSPC7457-5G
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₁F₃N₂O₄
Smeltpunt: 99…101 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01420274
CAS nummer: 1008859-90-2