Methyl 5-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Methyl 5-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate
PC8038-1G PC8038-5G
APOSPC8038-1GEA 132 EUR
APOSPC8038-1G APOSPC8038-5G
Methyl 5-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate
Methyl-5-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate
Formule: C₈H₅BrClFO₂
Smeltpunt: 75…79 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09800902
CAS nummer: 951884-02-9