3-Fluoro-4-methoxythiophenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC902760-1G PC902760-250MG
APOSPC902760-1GEA 307 EUR
APOSPC902760-1G APOSPC902760-250MG
3-Fluoro-4-methoxythiophenol 95%
3-Fluoro-4-methoxythiophenol
Formule: C₇H₇FOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06201751
CAS nummer: 89818-27-9