3-(2-Fluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC911081-100MG PC911081-1G PC911081-250MG
APOSPC911081-100MGEA 169 EUR
APOSPC911081-100MG APOSPC911081-1G APOSPC911081-250MG
3-(2-Fluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride 95%
3-(2-Fluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₃ClFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094757
CAS nummer: 885277-79-2