4-Methyl-3-nitrobenzotrifluoride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9163-1G PC9163-5G PC9163-25G
APOSPC9163-1GEA 22 EUR
APOSPC9163-1G APOSPC9163-5G APOSPC9163-25G
4-Methyl-3-nitrobenzotrifluoride 97%
4-Methyl-3-nitrobenzotrifluoride
Formule: C₈H₆F₃NO₂
Kookpunt: 76…78 °C/8mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00272402
CAS nummer: 65754-26-9