5-{[4-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-[4-(Trifluoromethyl)phenylthio]-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid
PC9502-100MG PC9502-500MG
APOSPC9502-100MGEA 292 EUR
APOSPC9502-100MG APOSPC9502-500MG
5-{[4-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid 97%
5-{[4-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₅F₃N₂O₂S₂
Smeltpunt: 162…166 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01936015
CAS nummer: 338982-07-3