6-Amino-3-fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenol ≥80%, Technical Grade
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC502197-250MG PC502197-1G
APOSPC502197-250MGEA 22 EUR
APOSPC502197-250MG APOSPC502197-1G
6-Amino-3-fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenol ≥80%, Technical Grade
6-Amino-3-fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenol
Formule: C₇H₅F₄NO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD28796316
CAS nummer: 1806335-72-7