1-Bromo-4,5-difluoro-2-nitrobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-4,5-difluoronitrobenzene
PC502293-5G PC502293-10G
APOSPC502293-5GEA 22 EUR
APOSPC502293-5G APOSPC502293-10G
1-Bromo-4,5-difluoro-2-nitrobenzene 98%
1-Bromo-4,5-difluoro-2-nitrobenzene
Formule: C₆H₂BrF₂NO₂
Kookpunt: 225,3 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06808551
CAS nummer: 321-17-5