2-Amino-6-methylbenzothiazole 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Methylbenzothiazol-2-ylamine
B23422.14 B23422.22
B23422.14EA 32.2 EUR
B23422.14 B23422.22
2-Amino-6-methylbenzothiazole 99%
2-Amino-6-methylbenzothiazole
Purity: 99% CAS No.: 2536-91-6 Molecular Formula: C8H8N2S Formula Weight: 164.22 Melting Point: 139-142° MDL No.: MFCD00005789
Formule: C₈H₈N₂S
Kookpunt: 321 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 139…142 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005789
CAS nummer: 2536-91-6
EINECS: 219-801-3