5-Methylnicotinic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
5-Methyl-3-pyridinecarboxylic acid, 5-Methylpyridine-3-carboxylic acid
L16370.03
L16370.06
L16370.03EA
104
EUR
L16370.03
L16370.06
5-Methylnicotinic acid ≥97%
5-Methylnicotinic acid
Purity: 97%
CAS No.: 3222-49-9
Molecular Formula: C7H7NO2
Formula Weight: 137.14
Melting Point: 210-215°
Beilstein Reference: 112288
Formule:
C₇H₇NO₂ Smeltpunt: 210…215 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00829036 CAS nummer: 3222-49-9 |