Basic Violet 3
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: CI 42555
27335.01 27335.02
SERA27335.01EA 32 EUR
SERA27335.01 SERA27335.02
Basic Violet 3
Basic Violet 3
Formule: C₂₅H₃₀ClN₃
Smeltpunt: 189…194 °C
Dichtheid: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011750
CAS nummer: 548-62-9
EINECS: 208-953-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,04406