Adapters met slangaansluiting
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
05092001 05092003 05092004 05095001 05095002 05095003 05095004
201-2141EA 11.9 EUR
201-2141 201-0348 201-2142 201-2146 201-0349 201-2109 201-2147
Adapters met slangaansluiting
Adapters Adapters, Slijpstukken met slangaansluitingen
DURAN®-borosilicaatglas, helder.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Hoge temperatuurbestendigheid
  • Relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurverandering door minimale thermische expansie
Adapter with standard ground joint cone and straight or right angled tube connector. The connector has an external diameter of 8 mm.