3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoindeen ≥90% stabilised
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoindene
Stabilisatie:
Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
A13643.0F
A13643.AP
A13643.0FEA
103
EUR
A13643.0F
A13643.AP
3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoindeen ≥90% stabilised
3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoindeen
Stabilized with 4-tert-butylcatechol
Formule:
C₁₀H₁₂ Kookpunt: 171…173 °C Smeltpunt: 12…34 °C Dichtheid: 0,982 Vlampunt: 26 °C (78 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00078246 CAS nummer: 77-73-6 EINECS: 201-052-9 UN: 2048 ADR: 3,III Merck Index: 14,2739 |