Ammoniumacetaat, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Acetic acid ammonium salt
M-Clarity™ quality level = MQ100
73594-100G-F 73594-25G-F
73594-100G-FEA 460 EUR
73594-100G-F 73594-25G-F
Ammoniumacetaat, Supelco®
Ammoniumacetaat
Formule: H₃CCOONH₄
Smeltpunt: 114 °C
Dichtheid: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 136 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013066
CAS nummer: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Merck Index: 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=976f48036dabd45e7d54798134d5c09fe576ae4b&vid=b38764d4daa7656798428a88492a83075c65ed90&prid=web&clid=SAPDAM