2-Pentyne ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 98+%
CAS No.: 627-21-4
Molecular Formula: CH3CH2C≡CCH3
Formula Weight: 68.12
Flash Point: -20°(-4°F)
Refractive Index: 1.4030
Odour: Unpleasant
Melting Point: -109°
Boiling Point: 55-56°
Beilstein Reference: 1696938
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009380
Formule:
C₅H₈ Kookpunt: 55…56 °C Smeltpunt: –109 °C Dichtheid: 0,710 Vlampunt: –20 °C (–4 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009380 CAS nummer: 627-21-4 EINECS: 210-989-2 UN: 3295 ADR: 3,II |