5-Bromo-o-anisaldehyde ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A19396.14 A19396.22 AB125716.0100
A19396.14EA 19.1 EUR
A19396.14 A19396.22 ABCRAB125716.0100
5-Bromo-o-anisaldehyde ≥98%
5-Bromo-o-anisaldehyde
Purity: 98+% CAS No.: 25016-01-7 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Melting Point: 114-118° Beilstein Reference: 508840
Formule: C₈H₇BrO₂
Kookpunt: 269 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 114…118 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003347
CAS nummer: 25016-01-7
EINECS: 246-564-3