3-Nitrobenzaldehyde ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A13594.0B A13594.30 A13594.36
A13594.0BEA 182 EUR
A13594.0B A13594.30 A13594.36
3-Nitrobenzaldehyde ≥99%
3-Nitrobenzaldehyde
Purity: 99% CAS No.: 99-61-6 Molecular Formula: C7H5NO3 Formula Weight: 151.12 Melting Point: 57-59° Boiling Point: 164°/23mm Merck Reference: 14,6587 MDL No.: MFCD00007249
Formule: C₇H₅NO₃
Kookpunt: 164 °C (23 mmHg)
Smeltpunt: 57…59 °C
Dichtheid: 1,481 g/cm³ (0 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007249
CAS nummer: 99-61-6
EINECS: 202-772-6
Merck Index: 14,6587