2,6-Difluoroaniline
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
CD04231.1 CD04231.10 CD04231.50
MAYBCD04231.1EA 0 EUR
MAYBCD04231.1 MAYBCD04231.10 MAYBCD04231.50
2,6-Difluoroaniline
2,6-Difluoroaniline
Formule: C₆H₅F₂N
Kookpunt: 51 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,199 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007655
CAS nummer: 5509-65-9
EINECS: 226-853-0
UN: 1992
ADR: 3,III