Methyl-3-methyl-2-furoate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Purity: 98%
CAS No.: 6141-57-7
Molecular Formula: C7H8O3
Formula Weight: 140.14
Flash Point: 82°(180°F)
Melting Point: 33-37°
Boiling Point: 60°/1mm
Beilstein Reference: 116835
MDL No.: MFCD00014110
Formule:
C₇H₈O₃ Kookpunt: 60 °C (1 mmHg) Smeltpunt: 33…37 °C Vlampunt: 82 °C (180 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00014110 CAS nummer: 6141-57-7 EINECS: 228-131-0 |