Schalen, kristallisatie
Leverancier: KARTELL
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
639 630 634
KART639EA 67.8 EUR
KART639 KART630 KART634
Schalen, kristallisatie
Reservoirs/Schalen/Potten Kristalliseerschalen
Kristalliseerschalen, gemaakt uit PTFE.
  • Chemische, mechanische en hittebestendigheid
  • Veilig voor doorlopend gebruik van −270 tot max. +250 °C
Geschikt voor ontbindingen, afbraak met zuren en corrosieve middelen en geschikt voor voedingsmiddelen.