Ethyl-3,3-diethoxypropionate 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
269640050
269640250
269641000
ACRO269640050EA
24.2
EUR
ACRO269640050
ACRO269640250
ACRO269641000
Ethyl-3,3-diethoxypropionate 98%
Ethyl-3,3-diethoxypropionate
Formule:
C₉H₁₈O₄ Kookpunt: 95 °C (17 mmHg) Dichtheid: 0,97 g/cm³ Vlampunt: 93 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009865 CAS nummer: 10601-80-6 EINECS: 234-223-1 |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |